Merck
SAB5701774
Anti-Phospho-Tyk2-Y1054/1055
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
2.37 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1054/pTyr1055)
Gene Information
human ... Tyk2(7297)
General description
Gen ten koduje członka rodziny kinaz tyrozynowych, a dokładniej kinaz Janus (JAK). Białko to wiąże się z domeną cytoplazmatyczną receptorów cytokin typu I i typu II i przekazuje sygnały cytokin poprzez fosforylację podjednostek receptora. Jest również składnikiem szlaków sygnałowych interferonu typu I i typu III. W związku z tym może odgrywać rolę w odporności przeciwwirusowej. Mutacja w tym genie jest związana z zespołem hiperimmunoglobulinemii E (HIES) - pierwotnym niedoborem odporności charakteryzującym się podwyższonym poziomem immunoglobuliny E w surowicy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y1054 i Y1055 ludzkiego Tyk2 (NP_003322.3).
Physical form
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)