Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701688
Sigma-Aldrich
Anty-SOCS2
Wybierz wielkość
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$220.00
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny supresorów sygnalizacji cytokinowej (SOCS). Członkowie rodziny SOCS są indukowalnymi przez cytokiny negatywnymi regulatorami sygnalizacji receptora cytokin poprzez kinazę Janus / transduktor sygnału i aktywację szlaku transkrypcji (szlak JAK / STAT). Białka z rodziny SOCS oddziałują z głównymi cząsteczkami kompleksów sygnalizacyjnych w celu zablokowania dalszej transdukcji sygnału, częściowo poprzez proteasomalne wyczerpanie receptorów lub białek przenoszących sygnał poprzez ubikwitynację. Ekspresja tego genu może być indukowana przez podzbiór cytokin, w tym erytropoetynę, GM-CSF, IL10, interferon (IFN)-gamma oraz przez receptory cytokin, takie jak receptor hormonu wzrostu. Białko kodowane przez ten gen oddziałuje z domeną cytoplazmatyczną receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF1R) i uważa się, że bierze udział w regulacji sygnalizacji komórkowej, w której pośredniczy IGF1R. Gen ten posiada pseudogeny na chromosomach 20 i 22. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SOCS2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)