Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Atto 390 conjugate
Clone:
23c, monoclonal
Application:
ICC, IF, IP, WB
Citations:
4
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Atto 390 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
23c, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 60 kDa
species reactivity
mouse, human, dog, rabbit, rat, hamster, bovine, sheep
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2c
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tcp1(21454)
General description
Tcp1 (białko kompleksu t) jest chaperoniną i kompleksem ATPazy, który koduje chaperoninę zlokalizowaną w cytozolu.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany mysi konstrukt TCP1 alfa kodujący C-końcową połowę genu Tcp 1b o pełnej długości 1,8 kb wyrażanego w E. coli. Wykrywa grupę COOH.
Biochem/physiol Actions
Tcp1 (białko t-complex) bierze udział w mechanizmie fałdowania białek takich jak aktyny, tubulina, cyklina E, α-transducyna i białko von Hippel Lindau. Tcp1 uczestniczy w syntezie białek tworzących cytoszkielet, a tym samym zaangażowanych w procesy komórkowe, takie jak segregacja chromosomów, migracja komórek i transport wewnątrzkomórkowy. Zwiększoną ekspresję genu TCP1 obserwuje się w nowotworach, a jej regulacja wzrasta wraz z postępem choroby.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?