Merck
SAB5201339
Monoklonalna anty-ProtokadherynaGamma (Pan) - Atto 390
clone S159-5, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-PCDH
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Atto 390 conjugate
Clone:
S159-5, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Atto 390 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S159-5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 100 kDa
species reactivity
mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pcdhga1(93709)
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające aminokwasom 808-931 (C-końcowa cytoplazmatyczna domena stała) mysiej protocadherin-gamma-A1, która jest wspólna dla wszystkich 22 protocadherin gamma (aminokwasy podrodziny A ~807-930, aminokwasy podrodziny B ~789-912 i aminokwasy podrodziny C ~818-941). 99% identyczności z człowiekiem (123/124 aminokwasów).
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)