Merck
SAB5200721
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mglur1/5 - Hrp antibody produced in mouse
clone S75-33, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-GRM5, Anti-Metabotropic glutamate receptor 5 variant F, Anti-metabotropic glutamate receptor 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S75-33, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Grm5(24418)
Immunogen
Fusion protein amino acids 824-1203 (cytoplasmic C-terminus) of rat mGluR5b
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1