Przejdź do
SAB5200701
Monoklonalny anty-Lrp4- biotyna
clone S207-27, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-KIAA0816, Anty-LDLR, Anty-MEGF7, Przeciwciało przeciwko korinie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
S207-27, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S207-27, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 215, 150 kDa
species reactivity
mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Lrp4(83469)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 26-350 (zewnątrzkomórkowy N-terminus) mysiego LTP4
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5200691SAB5200700SAB5200703
description
clone S207-27, purified immunoglobulin
description
clone S207-27, purified immunoglobulin
description
clone S207-27, purified immunoglobulin
description
clone S207-27, purified immunoglobulin
Gene Information
rat ... Lrp4(83469)
Gene Information
rat ... Lrp4(83469)
Gene Information
rat ... Lrp4(83469)
Gene Information
rat ... Lrp4(83469)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat
conjugate
biotin conjugate
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
clone
S207-27, monoclonal
clone
S207-27, monoclonal
clone
S207-27, monoclonal
clone
S207-27, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)