Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
S106-20, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S106-20, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 200 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANK3(288)
Immunogen
Białko fuzyjne 1000 C-końcowych aminokwasów ludzkiej Ankyrin G obejmujące całą Ankyrin G z wyjątkiem powtórzeń Ankyrin
Biochem/physiol Actions
Wykrywa ponad 200 kDa.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?