Przejdź do
SAB5200430
Monoklonalny anty-Gaba-Breceptor 1 - Apc
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-GABA-Breceptor 1, Anty-GPRC3A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
S93A-49, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S93A-49, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 115 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gabbr1(81657)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 873-977 (cytoplazmatyczny C-koniec) szczurzego GABA(B)R1
Biochem/physiol Actions
Wykrywa ~115 kDa. Brak reaktywności krzyżowej z GABA(B)R2
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5200436SAB5200433SAB5200420
description
clone S93A-49, purified immunoglobulin
description
clone S93A-49, purified immunoglobulin
description
clone S93A-49, purified immunoglobulin
description
clone S93A-49, purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
Gene Information
rat ... Gabbr1(81657)
Gene Information
rat ... Gabbr1(81657)
Gene Information
rat ... Gabbr1(81657)
Gene Information
rat ... Gabbr1(81657)
clone
S93A-49, monoclonal
clone
S93A-49, monoclonal
clone
S93A-49, monoclonal
clone
S93A-49, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)