Merck
SAB5200019
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DUX4 antibody produced in mouse
clone P2B1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DUX10, Anti-DUX4, P2B1, Anti-double homeobox 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P2B1, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUX4(22947)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DUX4 (double homeobox 4) has been mapped to human chromosome 4q35.2. DUX4 is an open reading frame of tandem array D4Z4. It consists of two homeobox sequences.
Specyficzność
This antibody recognizes human DUX4. Does not cross react with DUX4c.
Immunogen
C-terminal 76 amino acids of DUX4 with glutathione-s-transferase (GST) tag
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Active genes in junk DNA? Characterization of DUX genes embedded within 3.3 kb repeated elements.
Beckers M C, et al.
Gene, 264(1), 51-57 (2001)
Evolutionary conservation of a coding function for D4Z4, the tandem DNA repeat mutated in facioscapulohumeral muscular dystrophy.
Clapp J, et al.
American Journal of Human Genetics, 81(2), 264-279 (2017)