Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Clone:
581, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
581, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
( Human), (Non-human primates)
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD34(947)
General description
CD34 jest wysoce glikozylowanym monomerycznym białkiem powierzchniowym o masie 111-115 kDa, które jest obecne na wielu populacjach komórek macierzystych. Jest to dobrze znany marker komórek macierzystych, choć jego ekspresja na ludzkich hematopoetycznych komórkach macierzystych jest odwracalna. CD34 prawdopodobnie służy jako receptor powierzchniowy, który ulega endocytozie za pośrednictwem receptora i reguluje adhezję, różnicowanie i proliferację hematopoetycznych komórek macierzystych i innych progenitorów. Ekspresja CD34 prawdopodobnie reprezentuje specyficzny stan rozwoju hematopoetycznego, który może mieć zmienione właściwości adhezyjne z możliwościami ekspansji i różnicowania zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo.
Biochem/physiol Actions
Mysie przeciwciało monoklonalne 581 reaguje z zewnątrzkomórkowym epitopem CD34, monomerycznej transmembranowej fosfoglikoproteiny o masie 110-115 kDa ulegającej ekspresji na hematopoetycznych komórkach progenitorowych i na najbardziej pluripotencjalnych komórkach macierzystych; jest stopniowo tracone na komórkach progenitorowych. Przeciwciało rozpoznaje epitop CD34 klasy III odporny na neuraminidazę, chymopapainę i glikoproteazę.
Physical form
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Preparation Note
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z aktywowanym białkiem perydyny-chlorofilu (PerCP) w optymalnych warunkach, a niesprzężone przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Other Notes
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?