Przejdź do
SAB4701005
Przeciwciało monoklonalne przeciwko neurofilamentowiH wytwarzane u myszy
clone NF-05
Synonim(y):
CMT2CC, NEFH, NFH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NF-05, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
NF-05, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
accession no.
NM_021076
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFH(4744)
General description
Przeciwciało NF-05 rozpoznaje niefosforylowany epitop ciężkiego białka neurofilamentu (NF-H), wewnątrzkomórkowego białka strukturalnego o masie 210 kDa z rodziny białek włókien pośrednich. NF-H ulega ekspresji głównie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym oraz układzie rozrodczym i jest bardzo stabilny biochemicznie.
Immunogen
Frakcja wzbogacona w białko neurofilamentu mózgu świni po depolimeryzacji mikrotubul
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5389SAB5300414AMAB91314
description
clone NF-05
description
clone NE14, ascites fluid
description
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4729, purified immunoglobulin
clone
NF-05, monoclonal
clone
NE14, monoclonal
clone
2G10, monoclonal
clone
CL4729, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... NEFH(4744)
Gene Information
human ... NEFH(4744)
Gene Information
human ... NEFL(4747)
Gene Information
human ... NEFL(4747)
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, microarray: suitable, western blot: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, flow cytometry: 1:200-1:400, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000, western blot: 1:500-1:2,000
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100), immunohistochemistry: 1:10000-1:20000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)