Merck
SAB4700978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-16
Synonim(y):
TUBA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-16, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC40A1(30061)
Opis ogólny
The antibody TU-16 reacts with alpha-tubulin of all tested species, under denaturing and non-denaturing conditions.
Immunogen
Porcine brain microtubule protein MTP-1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.