Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EM-54, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
EM-54, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
accession no.
P20963
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr142)
Gene Information
human ... CD247(919)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne EM-54 rozpoznaje fosforylowaną tyrozynę 142 łańcucha CD3 zeta (CD247), który jest składnikiem kompleksu TCR/CD3 wyrażanego na komórkach T.
Immunogen
CP1 (pTyr142) - KLH
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?