Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2220,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 39 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSNK1A1L(122011)
General description
Immunogen
Immunogen Range: 141-190
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt antigen 39 kDa | mol wt antigen 24 kDa | mol wt antigen 140 kDa | mol wt antigen 122 kDa |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?