Przejdź do
SAB4301656
Anty-TSPAN13
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NET-6, NET6, TM4SF13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100, western blot: 1:200-1:1000
accession no.
NP_055214
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TSPAN13(27075)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej tetraspaniny 13
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
Królicze IgG w pH 7,4 PBS, 0,05% NaN3, 40% glicerolu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108599SAB3500190HPA011909
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)