Merck
SAB4301302
Anty-fosfo-MAP2K3(pThr222)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MAP2K3, MAPKK 3, MEK3, MP2K3, PRKMK3
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
39 kDa
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
isotype
IgG
accession no.
NP_659731.1.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pThr222)
Gene Information
human ... MAP2K3(5606)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 222 (A-K-T(p)-M-D) pochodząca z ludzkiego MAP2K3.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy MAP2K3 tylko wtedy, gdy jest fosforylowane treoniną 222.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)