Przejdź do
SAB4200880
Przeciwciało przeciwfibronektynie komórkowej, mysie monoklonalne
clone FN-3E2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
cFN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
FN-3E2
Species reactivity:
mouse, rat, human, monkey, chicken
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Quality Segment
clone
FN-3E2
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human, monkey, chicken
concentration
~1 mg/mL
isotype
IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Fibronektyna jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej składającym się z dwóch prawie identycznych polipeptydów związanych dwusiarczkiem o typowej masie cząsteczkowej 220-240 kDa.1 Komórkowa fibronektyna jest strukturalnie i antygenowo podobna do nierozpuszczalnej na zimno globuliny z osocza.
Application
Przeciwciało może być również stosowane w znakowaniu immunoperoksydazowym lub immunofluorescencyjnym na zamrożonych preparatach tkanek ludzkich. W immunoblottingu, Monoclonal Anti-Cellular Fibronectin lokalizuje pasma 240 kDa fibronektyny komórkowej zarówno w postaci natywnej, jak i zdenaturowanej.
Biochem/physiol Actions
Analiza cząsteczki fibronektyny wskazuje, że zawiera ona kilka funkcjonalnie i strukturalnie odrębnych domen, które mogą wiązać się z powierzchniami komórek, kolagenem, heparyną itp.2,3,4,5. Liczne badania wykazały, że fibronektyna może zwiększać adhezję i rozprzestrzenianie się komórek oraz wpływać na szlaki migracji komórek zarówno in vivo, jak i w hodowli.6 Wykazano, że po złośliwej transformacji wiele komórek traci związaną z powierzchnią fibronektynę.7
Monoclonal Anti-Cellular Fibronectin znakuje fibronektynę w okołokomórkowej macierzy zewnątrzkomórkowej hodowanych fibroblastów kurzych. Znakuje również fibronektynę komórkową w zarodkach kurzych, mysich i ludzkich fibroblastach hodowanych w hodowli tkankowej przy użyciu pośredniej techniki znakowania immunofluorescencyjnego.
Physical form
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin. Chronić przed długotrwałym działaniem światła.
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)