Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
BAP-77
Species reactivity:
E. coli (Strain K2)
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócantibody form
purified from hybridoma cell culture
Quality Segment
clone
BAP-77
form
liquid
species reactivity
E. coli (Strain K2)
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using ALP from E. coli
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Technologia rekombinacji DNA umożliwia wstawianie określonych krótkich sekwencji do interesujących genów. Może to zapewnić "uchwyty powinowactwa" (znaczniki) do selektywnej identyfikacji i oczyszczania rekombinowanego białka.1-3 Dodanie znacznika bakteryjnej fosfatazy alkalicznej do danego genu tworzy stabilny produkt fuzji, który nie wydaje się zakłócać bioaktywności białka ani biodystrybucji produktu znakowanego bakteryjną fosfatazą alkaliczną. Bakteryjna fosfataza alkaliczna (znana również jako PhoA, EC 3.1.3.1) jest białkiem o masie ok. ∼50 kDa, pochodzącym z bakterii E. coli .
Application
Monoklonalne przeciwciało przeciwko bakteryjnej fosfatazie alkalicznej może być użyteczne w różnych immunotechnikach, do identyfikacji ekspresji białka fuzyjnego bakteryjnej fosfatazy alkalicznej in situ lub przez immunoblotting, w bakteriach, lizatach bakteryjnych i komórkach lub tkankach transfekowanych wektorami wyrażającymi białko fuzyjne bakteryjnej fosfatazy alkalicznej. Ponadto, system ekspresji, który wykorzystuje sekwencję sygnałową bakteryjnej fosfatazy alkalicznej w celu przeniesienia białka docelowego do peryplazmy, może być wykorzystany do oceny, w jaki sposób zmiany w składzie i sekwencji aminokwasów w pobliżu połączenia bakteryjnej fosfatazy alkalicznej z białkiem docelowym wpływają na peryplazmatyczną akumulację docelowego białka rekombinowanego.8
Biochem/physiol Actions
Fosfataza alkaliczna wydaje się wymagać eksportu do peryplazmy dla swojej aktywności enzymatycznej.4 Fuzje wydzielanej fosfatazy alkalicznej do integralnego cytoplazmatycznego białka błonowego E.coli wykazują różną aktywność w zależności od miejsca fuzji z białkiem błonowym.5 Fuzje do pozycji w domenie peryplazmatycznej (zewnątrzkomórkowej) lub w jej pobliżu prowadzą do wysokiej aktywności fosfatazy alkalicznej, podczas gdy te zlokalizowane w pozycjach w domenie cytoplazmatycznej wykazują niską aktywność. W związku z tym analiza fuzji fosfatazy alkalicznej z białkami błonowymi o nieznanej strukturze jest ogólnie przydatna w określaniu ich topologii błonowej.4 Ekspresja enzymatycznie aktywnych fuzji białkowych w E. coli może ułatwić analizę białek, a nawet zastąpić niektóre odczynniki często stosowane w immunologii, takie jak chemicznie wytwarzane koniugaty przeciwciał i enzymów.6,7
Monoklonalne przeciwciało anty-BAP specyficznie rozpoznaje białko fuzyjne znakowane bakteryjną fosfatazą alkaliczną.
Physical form
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?