Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
784,00 zł
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
CXN-6, monoclonal
mol wt
~43 kDa
species reactivity
porcine, feline, chicken, mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL, immunofluorescence: 10-20 μg/mL
isotype
IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Porcine ... GJA1(100518636)
chicken ... GJA1(395278)
feline ... GJA1(101100211)
human ... GJA1(2697)
mouse ... GJA1(14609)
rat ... GJA1(24392)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone CXN-6, purified from hybridoma cell culture | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone CXN-6, ascites fluid |
| clone CXN-6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CXN-6, monoclonal |
| Gene Information Porcine ... GJA1(100518636) | Gene Information human ... GJA1(2697) | Gene Information human ... GJA1(2697) | Gene Information human ... GJA1(2697), GJA1P1(2698) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid |
| species reactivity porcine, feline, chicken, mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mammals, human | species reactivity rat, hamster, bovine, mouse, human |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?