Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Proteus mirabilis
Application:
ELISA (i)
Citations:
7
Aby zapytać o ten produkt SAB4200818, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
polyclonal
description
Research area: Microbiome
form
buffered aqueous solution
mol wt
~70 kDa
species reactivity
Proteus mirabilis
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1:10,000-1:20,000 using Proteus mirabilis LPS, indirect ELISA: 1:16,000-1:32,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Proteus mirabilis to Gram-ujemna bakteria w kształcie pałeczki, należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Bakterie należące do rodzaju Proteus (Proteus spp.), który obejmuje również Proteus mirabilis, Proteus penneri i Proteus hauseri, pierwotnie charakteryzujące się zdolnością do rojenia się na stałych powierzchniach, są szeroko rozpowszechnione w środowisku i przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt oraz znane jako oportunistyczne patogeny izolowane z moczu, ran i innych źródeł klinicznych. Bakterie Proteus spp. wyróżniają się reakcjami produkcji indolu, fermentacji salicyny i hydrolizy eskuliny. P. vulgaris wytwarza indol, który odróżnia go od indolo-ujemnych P. mirabilis i P. penneri. Bakterie Proteus spp. można również znaleźć w glebie lub środowisku wodnym, gdzie często są uważane za wskaźniki zanieczyszczenia kałem i zagrożenie potencjalnym zatruciem wody lub owoców morza.
Immunogen
Proteus mirabilis OXK martwe bakterie, szczep ATCC 15146
Application
Przeciwciało Anti-Proteus mirabilis rozpoznaje cały ekstrakt P. mirabilis i LPS P. mirabilis, przeciwciało rozpoznaje również dodatkowe pasmo ~70 kDa podejrzane o bakteryjny HSP70 (DNAK) w całym ekstrakcie P. vulgaris, P. gingivalis, E.coli K-12, P.aeruginosa, S. flexneri, S. enterica i E. faecalis, ale nie wykazuje reaktywności krzyżowej z LPS P. vulgaris. Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblotting i ELISA.
Physical form
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?