Przejdź do
SAB4200768
Przeciwciało przeciw ludzkiejperoksydazie IgG1, mysie monoklonalne
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina G1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
8c/6-39, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
2
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
form
lyophilized
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml human IgG1 for coating
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Ludzkie IgG składają się z czterech podklas (1-4), które można rozpoznać po różnicach antygenowych w ich łańcuchach ciężkich. Stanowią one odpowiednio około 65, 30, 5 i 4% całkowitej IgG. Każda podklasa ma inne właściwości biologiczne i fizykochemiczne. Przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej IgG1 specyficznie rozpoznaje ludzką IgG1. Przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG2, IgG3 lub IgG4. Ten klon został uznany przez WHO/IUIS za użyteczny standard swoistości ludzkiej IgG1.
Monoklonalna antyludzka IgG1 (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy 8c/6-39 (znanej również jako HP6019), wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczakowych i splenocytów myszy immunizowanej fragmentem Fc ludzkiego białka szpiczakowego IgG1.
Immunogen
Fragment Fc ludzkiego białka szpiczakowego IgG1
Application
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA.
Biochem/physiol Actions
Podklasa immunoglobin G (IgG) może być preferencyjnie wytwarzana w odpowiedzi na różne antygeny i stany patologiczne. Na przykład, odpowiedzi antypolisacharydowe należą głównie do podklasy IgG2, podczas gdy antygeny białkowe powodują powstawanie przeciwciał IgG1 i IgG3. Ludzka IgG1 jest głównym przeciwciałem wytwarzanym przeciwko przeciwciałom toksoidu tężcowego. Podwyższony poziom IgG1 stwierdzono w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek. Po rekonstytucji z 0,1 ml wody destylowanej do końcowego stężenia przeciwciała ∼ 2 mg/ml, roztwór zawiera 1% BSA, 2,5% trehalozy, 0,05% MIT w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanem sodu
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200769SAB4200786SAB4200788
description
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
description
clone 8C/6-39, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6001, purified from hybridoma cell culture
clone
8c/6-39, monoclonal
clone
HP-6050, monoclonal
clone
8C/6-39, monoclonal
clone
HP-6001, monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
-
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG2b
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could a lower temperature, such as -80°C, be used for storage during the reconstitution of SAB4200768 instead of the recommended -20°C?
    1 answer
    1. The recommended storage conditions for this antibody are as follows: Store the lyophilized product at 2–8°C. For extended storage after reconstitution, keep at –20°C in working aliquots. Avoid repeated freeze-thaw cycles. For continuous use after reconstitution, keep at 2–8°C for up to 1 month. Solutions at working dilution should be discarded if not used within 12 hours.