Przejdź do
SAB4200739
Przeciwciało przeciwkinazie białkowejC, mysie monoklonalne
clone MC5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-PKC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MC5, monoclonal
Application:
ICC, IF, IP
Citations:
6
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
MC5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~80 kDa
species reactivity
chicken, human, fish, mouse, bovine, rabbit, rat
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using human bone marrow neuroblast SH-SY5Y cell extract, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
General description
Przeciwciało przeciwko kinazie białkowej C, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy MC5 wytwarzanej przez fuzję komórek szpiczaka X-63 i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych oczyszczoną bydlęcą kinazą białkową C1. Kinaza białkowa C (PKC) to rodzina kinaz serynowo-treoninowych zależnych od fosfolipidów i wapnia, aktywowanych diacyloglicerolem (DAG).
Application
Przeciwciało przeciw kinazie białkowej C zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunohistochemia
  • immunofluorescencja
  • immunoprecypitacja
Biochem/physiol Actions
Kinaza białkowa C (PKC) odgrywa kluczową rolę w różnych procesach komórkowych, w tym: wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału, proliferacji komórek, apoptozie, różnicowaniu, migracji i adhezji, promocji nowotworów, przeroście serca, angiogenezie, funkcji płytek krwi, zapaleniu i onkogenezie. Neuronalna PKC moduluje kilka funkcji, takich jak pobudliwość komórek nerwowych, plastyczność neuronów i uwalnianie neuroprzekaźników. Aktywność PKC jest regulowana przez dwa mechanizmy - po pierwsze przez fosforylację, która reguluje miejsce aktywne i subkomórkową lokalizację enzymu, po drugie przez wtórne przekaźniki, które ułatwiają asocjację PKC z błoną. Aktywność PKC jest silnie związana z inicjacją i progresją nowotworów i została wdrożona jako cel w leczeniu progresji raka i retinopatii cukrzycowej.
Monoklonalne przeciwciało przeciwko kinazie białkowej C rozpoznaje epitop zlokalizowany w obrębie reszt aminokwasowych 296-317, w regionie zawiasowym, w pobliżu lub w miejscu rozszczepienia trypsyny cząsteczki kinazy białkowej C. Przeciwciało specyficznie rozpoznaje kinazę białkową C pochodzenia ludzkiego, szczurzego, bydlęcego, mysiego, kurzego, króliczego i rybiego.
Physical form
Oczyszczona kinaza białkowa C z mózgu bydła
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)