Przejdź do
SAB4200736
Anty-S100-A10
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-ANX2LG, Anty-CAL1L, Anty-CLP11
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
4
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~11 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract, immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Pancrease carcinoma sections
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A10(6281)
General description
Białko wiążące wapń S100 A10 (S100-A10), znane również jako łańcuch lekki kalpaktyny I lub p11 lub komórkowy ligand aneksyny II, jest członkiem rodziny białek S100. S100-A10 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q21.3 i ulega ekspresji w jelitach, płucach i nerkach. Zawiera dwa motywy wiążące wapń EF-hand.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji na N-końcu ludzkiego S100-A10, skoniugowany z KLH
Application
Przeciwciało anty-S100-A10 produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunohistochemii.
Biochem/physiol Actions
Anty-S100-A10 rozpoznaje ludzki S100-A10.
Białko A10 wiążące wapń S100 (S100-A10) funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa aneksyny II (ANX2), generując aktywny heterotetramer ANX2/p11 (ANX2T). S100-A10 jest zaangażowany w raka prostaty i szpiczaka mnogiego i umożliwia komórkom osiągnięcie adhezji i wzrostu w mikrośrodowisku szpiku kostnego. Podwyższone poziomy S100-A10 obserwuje się w płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuc, anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym, raku nerkowokomórkowym i dziecięcym wyściółczaku wewnątrzczaszkowym. Eksperymentalne dowody wskazują na udział S100-A10 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych i drgawek elektrowstrząsowych ze względu na jego interakcję ze specyficznymi receptorami serotoninowymi.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-S100-A10
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)