Przejdź do zawartości
SAB3501289
Anty-SARS-CoV-2(COVID-19) NSP16
affinity isolated antibody
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
SARS coronavirus
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
General description
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka kolca (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Metylotransferaza pośredniczy w metylacji 2′-O-rybozy czapeczki mRNA do struktury 5′-czapeczki wirusowego mRNA. N7-metylowa czapeczka guanozyny jest warunkiem wstępnym wiązania nsp16. Dlatego odgrywa istotną rolę w metylacji kapu wirusowych mRNA, która jest niezbędna do uniknięcia układu odpornościowego.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 16 aminokwasom w pobliżu centralnej domeny białka SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16. Immunogen znajduje się w obrębie 120-170 aminokwasów białka SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16.
Application
Przeciwciało zweryfikowane: Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 może wykryć 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml w teście ELISA. Może wykrywać rekombinowane białko SARS-CoV-2 NSP16 w testach ELISA i WB. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Physical form
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)