Przejdź do zawartości
SAB3501263
Nukleokapsyd przeciwwirusowi gorączki doliny Rift
affinity isolated antibody
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
virus (Rift Valley Fever virus)
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Rift Valley fever virus ... NP(9538291)
General description
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa gorączki doliny Rift: Wirus gorączki doliny Rift (RFV) to endemiczny dla Afryki wirus przenoszony przez stawonogi, który zaraża ludzi i zwierzęta i jest przenoszony głównie przez komary. Podczas infekcji u ludzi objawy mogą wahać się od łagodnej gorączki do ciężkiego zapalenia mózgu i śmiertelnego zapalenia wątroby z gorączką krwotoczną. Rodzina wirusów Bunyaviridae, do której należy wirus RVF, to kuliste wirusy otoczkowe z trójdzielnym genomem RNA o polaryzacji ujemnej lub ambisensownej. Trzy segmenty są określane jako segmenty L, M i S. Segmenty L i M mają polaryzację ujemną i kodują odpowiednio polimerazę RNA zależną od L i prekursor glikoproteiny. Segment S ma polaryzację ambisensowną i koduje nukleoproteinę i białka niestrukturalne.
Immunogen
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa RVF zostało wyhodowane przeciwko 17-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu środka nukleokapsydu wirusa RVF. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 70-120 nukleokapsydu wirusa gorączki doliny Rift.
Application
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa RVF może wykryć 10ng peptydu nukleokapsydu wirusa RVF w teście ELISA w stężeniu 1 μg/ml.
Physical form
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)