Kluczowe dokumenty
SAB2501225
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NSP1, SH2 domain containing 3A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Immunogen
Peptyd o sekwencji CAPRAERFEKFQR, z wewnętrznego regionu (w pobliżu końca C) sekwencji białka zgodnie z NP_005481.2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)