Merck
SAB2109016
Sigma-Aldrich
Anti-DDX6 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLJ36338, HLR2, P54, RCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, human, bovine, zebrafish, mouse, rabbit, horse, guinea pig, goat, yeast
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX6(57396)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the DEAD box protein family. The protein is an RNA helicase found in P-bodies and stress granules, and functions in translation suppression and mRNA degradation. It is required for microRNA-induced gene silencing.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DDX6
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: CLKRELLMGIFEMGWEKPSPIQEESIPIALSGRDILARAKNGTGKSGAYL
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide