Merck
SAB2109014
Sigma-Aldrich
Anti-KCNH3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BEC1, ELK2, KIAA1282, Kv12.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
117 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rabbit, human, horse, rat, guinea pig, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNH3(57396)
Opis ogólny
KCNH3 is a pore-forming (alpha) subunit of voltage-gated potassium channel. It elicits an outward current with fast inactivation. Channel properties may be modulated by cAMP and subunit assembly.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AELILYRKSGLPFWCLLDVIPIKNEKGEVALFLVSHKDISETKNRGGPDR
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide