Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
28 kDa
species reactivity
guinea pig, sheep, mouse, bovine, dog, rat, human, horse
concentration
0.5-1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: suitable
accession no.
NM_004414
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RCAN1(1827)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) immunoblotting: suitable | technique(s) western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DSCR1 | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?