Kluczowe dokumenty
SAB2105426
Sigma-Aldrich
Anti-ZFX, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ZFX
Działania biochem./fizjol.
ZFX jest prawdopodobnym aktywatorem transkrypcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MDEDGLELQQEPNSFFDATGADGTHMDGDQIVVEVQETVFVSDVDSDIT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
  • Specyfikacja
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Xiao Feng et al.
    Molecular therapy. Nucleic acids, 23, 450-463 (2021-01-22)
    Keratinocyte proliferation and migration are crucial steps during skin wound healing. The functional role of microRNAs (miRs) remains relatively unknown during this process. miR-93 levels have been reported to increase within 24 h of skin wound healing; however, whether miR-93-3p or