Kluczowe dokumenty
SAB1412695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
Opis ogólny
ENTPD3 jest podobny do nukleotydaz typu E (NTPaz). NTPazy, takie jak CD39, pośredniczą w katabolizmie zewnątrzkomórkowych nukleotydów. ENTPD3 zawiera 4 regiony konserwowane apyrazą, co jest charakterystyczne dla NTPaz. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ENTPD3 (NP_001239, 107 a.a. ~ 216 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)