Merck
SAB1409570
Sigma-Aldrich
Anti-ERMN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JN, KIAA1189, ermin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERMN(57471)
Powiązane kategorie
Immunogen
ERMN (NP_001009959.1, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTLSPDRIQPHIMTDVPATFTQAECNGDKPPENGQQTITKISEELTDVDSPLPHYRVEPSLEGALTKGSQEERRKLQGNMLLNSSMEDKMLKENPEEKLFIVHKAITDLSLQETSADEMTFREGHQWEKIPLSGSNQEIRRQKERITEQPLKEEEDEDRKNKGHQAAEIEWLGFRKPSQADMLHSKHDEEQKVWDEEIDDDDDDNCNNDEDEVRVIEFKKKHEEVSQFKEEGDASEDSPLSSASSQAVTPDEQPTLGKKSDISRNAYSRYNTISYRKIRKGNTKQRIDEFESMMHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3