Merck
SAB1408321
Anti-ENPP6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC33971, NPP6
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50.2 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ENPP6(133121)
Immunogen
ENPP6 (NP_699174, 1 a.a. ~ 440 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVKLGTLLLALALGLAQPASARRKLLVFLLDGFRSDYISDEALESLPGFKEIVSRGVKVDYLTPDFPSLSYPNYYTLMTGRHCEVHQMIGNYMWDPTTNKSFDIGVNKDSLMPLWWNGSEPLWVTLTKAKRKVYMYYWPGCEVEILGVRPTYCLEYKNVPTDINFANAVSDALDSFKSGRADLAAIYHERIDVEGHHYGPASPQRKDALKAVDTVLKYMTKWIQERGLQDRLNVIIFSDHGMTDIFWMDKVIELNKYISLNDLQQVKDRGPVVSLWPAPGKHSEIYNKLSTVEHMTVYEKEAIPSRFYYKKGKFVSPLTLVADEGWFITENREMLPFWMNSTGRREGWQRGWHGYDNELMDMRGIFLAFGPDFKSNFRAAPIRSVDVYNVMCNVVGITPLPNNGSWSRVMCMLKGRASTAPPVWPSHCALALILLFLLA
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)