Merck
SAB1403598
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAG1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG1(573)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The oncogene BCL2 is a membrane protein that blocks a step in a pathway leading to apoptosis or programmed cell death. The protein encoded by this gene binds to BCL2 and is referred to as BCL2-associated athanogene. It enhances the anti-apoptotic effects of BCL2 and represents a link between growth factor receptors and anti-apoptotic mechanisms. At least three protein isoforms are encoded by this mRNA through the use of a non-AUG (CUG) start site, and alternative, downstream, AUG translation initiation sites. (provided by RefSeq)
Immunogen
BAG1 (NP_004314, 241 a.a. ~ 345 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EKIADQLEELNKELTGIQQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQNICQETERLQSTNFALAE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1