Merck
SAB1306945
Sigma-Aldrich
ANTI-CPT1C(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CATL1, CPT IC, CPT1C, Carnitine O-palmitoyltransferase 1, brain isoform, Carnitine O-palmitoyltransferase I, brain isoform
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90989 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CPT1C(126129)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide