Kluczowe dokumenty
SAB1300392
Sigma-Aldrich
Anti-ALPK1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALPK1, Anti-LAK, Anti-Lymphocyte α-kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W przeciwieństwie do większości kinaz eukariotycznych, kinazy alfa, takie jak ALPK1, rozpoznają miejsca fosforylacji, w których otaczające peptydy mają konformację alfa-helikalną. Komórki nabłonkowe utrzymują spolaryzowaną strukturę w oparciu o selektywną maszynerię sortującą ładunki przemieszczające się do apikalnej lub basolateralnej domeny błonowej przy wyjściu z sieci trans-Golgiego. Alfa-kinaza 1 (ALPK1) jest składnikiem pęcherzyków wierzchołkowych przenoszących tratwę, pierwotnie zidentyfikowanych w pęcherzykach przenoszących związaną z tratwą sukrazę-izomaltazę (SI). Zaproponowano, że fosforylacja miozyny I przez ALPK1 jest niezbędna do wierzchołkowego transportu SI związanego z tratwą.
Immunogen
ALPK1 (NP_079420, 1220-1254)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego ALPK1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)