Przejdź do
S9951
Soyasaponin I
Synonim(y):
SCM 3B, Soyasaponin Bb
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H78O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
943.12
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
MDL number:
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
InChI key
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
General description
Soyasaponin I is an oleanene-type triterpenoid aglycone and is a group B soyasaponin. It is an amphiphilic molecule and is metabolized by intestinal bacteria into sugars and aglycones.
Application
Soyasaponin I has been used:
  • to test its effect on migration and invasion of ovarian cancer cell lines
  • as standard for the quantification of saponins from quinoa and fenugreek samples
  • as L-15 medium supplement for Zebrafish liver cell lines
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and anti-inflammatory saponin found in soybean. Attenuates TNBS-induced colitis in mice. The structure consists of a glycoside moiety and triterpene derivative. Sialytransferase inhibitor and renin inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL84260681535400051
Soyasaponin Ba phyproof® Reference Substance
PHL84260
Soyasaponin Ba
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
>85% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)