Merck
S9276
Sodium bicarbonate-14C
buffered aqueous solution, extent of labeling: 2-10 mCi per mmol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH14CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
2-10 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[14C](=O)O[Na]
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution, pH 9.5
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)