Przejdź do
S7147
Secretin human
≥97% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C130H220N44O40
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3039.41
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]cn2)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C130H220N44O40/c1-60(2)43-81(120(208)173-100(66(13)14)103(134)191)153-95(183)54-149-106(194)77(31-35-92(132)180)159-116(204)84(46-63(7)8)166-118(206)85(47-64(9)10)164-111(199)75(29-23-41-146-129(139)140)155-113(201)79(32-36-93(133)181)160-117(205)83(45-62(5)6)162-110(198)73(27-21-39-144-127(135)136)154-104(192)67(15)152-94(182)53-148-107(195)78(33-37-97(185)186)158-109(197)74(28-22-40-145-128(137)138)156-115(203)82(44-61(3)4)163-112(200)76(30-24-42-147-130(141)142)157-122(210)90(57-176)170-119(207)86(48-65(11)12)165-114(202)80(34-38-98(187)188)161-123(211)91(58-177)171-126(214)102(69(17)179)174-121(209)87(49-70-25-19-18-20-26-70)168-125(213)101(68(16)178)172-96(184)55-150-108(196)88(51-99(189)190)167-124(212)89(56-175)169-105(193)72(131)50-71-52-143-59-151-71/h18-20,25-26,52,59-69,72-91,100-102,175-179H,21-24,27-51,53-58,131H2,1-17H3,(H2,132,180)(H2,133,181)(H2,134,191)(H,143,151)(H,148,195)(H,149,194)(H,150,196)(H,152,182)(H,153,183)(H,154,192)(H,155,201)(H,156,203)(H,157,210)(H,158,197)(H,159,204)(H,160,205)(H,161,211)(H,162,198)(H,163,200)(H,164,199)(H,165,202)(H,166,206)(H,167,212)(H,168,213)(H,169,193)(H,170,207)(H,171,214)(H,172,184)(H,173,208)(H,174,209)(H,185,186)(H,187,188)(H,189,190)(H4,135,136,144)(H4,137,138,145)(H4,139,140,146)(H4,141,142,147)/t67-,68+,69+,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,100-,101-,102-/m0/s1
InChI key
OWMZNFCDEHGFEP-NFBCVYDUSA-N
Gene Information
human ... SCT(6343), SCTR(6344)
General description
Secretin is a gastrointestinal hormone and a neuropeptide.[1] It is synthesized from a precursor protein and shares sequence homology with other secretin family proteins like glucagon and vasoactive intestinal peptide (VIP).[2]
Application
Secretin human has been used:
  • in the radioimmunoassay with oxyntomodulin[3]
  • to test its effect on the enlargement and swelling of human endoderm stem cells (hEnSCs) derived cyst[4]
  • to stimulate human induced pluripotent stem cells (iPSC)-derived biliary cells in cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assays to test its effect on cAMP production[5]
Biochem/physiol Actions
Secretin regulates the secretion of gastric acid and pancreatic bicarbonates.[2] It serves as an antidiuretic hormone in the neurohypophysial-renal axis and participates in osmoregulation.[1] Secretin mediates its function through the G-protein coupled secretin receptors. It regulates the pH of the duodenal by modulating gastric acid secretion.[2]
Stimulates secretion of carbonate-rich pancreatic fluid; relaxes smooth muscle
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0278V3628O3251
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P09683, P47872
UniProt accession no.
P22466
UniProt accession no.
P01282
UniProt accession no.
P01178, P30559, P70536
Gene Information
human ... SCT(6343), SCTR(6344)
Gene Information
human ... GAL(51083)
Gene Information
human ... VIP(7432)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)