Przejdź do zawartości
S7126
Suberic acid
Synonim(y):
Octanedioic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)6COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
EC Number:
208-010-9
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1210161
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suberic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)