Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccolor
blue
General description
Writes on cold, wet surfaces. Quick-drying. Alcohol based permanent marker removed by alcohol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma lab markers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?