Przejdź do zawartości
S5942
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain
Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light.)
fluorescence
λex 300,490 nm; λem 640 nm
General description
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain to wszechstronny barwnik do białek w żelach SDS. Procedura barwienia jest szybka, prosta i czuła oraz nie wymaga użycia kwasów lub rozpuszczalników organicznych; barwienie można wykonać w roztworze soli fizjologicznej. Białka wybarwione bez utrwalania mogą być stosowane do testów aktywności enzymatycznej w żelu, jeśli SDS nie inaktywuje białka będącego przedmiotem zainteresowania. Wybarwione białka mogą być również eluowane z żeli w celu dalszej analizy. Ponieważ barwnik nie zmienia struktury białka, nie zakłóca analizy za pomocą spektrometrii mas. Nie koliduje również z przenoszeniem białek na membrany do blottingu, umożliwiając w ten sposób wizualizację białek przed blottingiem. Barwnik jest kompatybilny z utrwalaniem przy użyciu 7% kwasu octowego lub 12,5% TCA.
SYPRO® Tangerine Protein Gel Stain jest:
  • Wysoka czułość. Barwnik może wykryć od 4 do 8 ng białka na pasmo minigelu, co czyni go bardziej czułym niż barwienie błękitem brylantowym Coomassie® i równie czułym jak wiele technik barwienia srebrem.
  • Szybkość. Barwienie jest zakończone w czasie krótszym niż jedna godzina.
  • Prosty. Po elektroforezie żel jest barwiony, płukany i fotografowany; nie są wymagane żadne etapy utrwalania ani odbarwiania.
  • Kompatybilny ze standardowym sprzętem laboratoryjnym. Wybarwione białka można wizualizować za pomocą standardowego transiluminatora UV 300 nm lub skanera laserowego.
  • Opłacalność. Barwienie za pomocą SYPRO Tangerine jest tańsze niż barwienie srebrem i wymaga mniej czasu.
  • Niska zmienność między białkami. Barwnik oddziałuje z powłoką SDS wokół białka, zapewniając bardziej spójne barwienie między różnymi typami białek w porównaniu z barwieniem Coomassie lub srebrem.
  • Selektywność dla białek. SYPRO Tangerine wykrywa białka tak małe jak 6,5 kDa i nie barwi kwasów nukleinowych ani lipopolisacharydów.
  • Szeroki liniowy zakres wykrywania. Barwnik oddziałuje z micelą SDS-białko podczas barwienia żelu przy dość stałej stechiometrii 1,4 do 1, tak że intensywność fluorescencji wybarwionych pasm jest liniowa z ilością białka ponad trzema rzędami wielkości (znacznie szerszy zakres niż barwienie Coomassie lub srebrem).
Legal Information
SYPRO is a trademark of Thermo-Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Store desiccated and protect from light.
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)