Przejdź do
S5521
Suxibuzone
Synonim(y):
4-Butyl-4-(hydroxymethyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione hydrogen succinate (ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.47
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-477-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
CCCCC1(COC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
ONWXNHPOAGOMTG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A prodrug of phenylbutazone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)