Przejdź do
S5504
Sigmacell Cellulose
Type 50, 50 μm
Synonim(y):
Cellulose, Cellulose powder, Cotton linters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-674-9
MDL number:
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type 50
Quality Segment
particle size
50 μm
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Application
Faster development times than Type 20 (1-4 hours) with a little loss of resolution. May yield a colored background.
High purity cellulose powders for partition chromatography.
Sigmacell cellulose is used in thin layer chromatography (TLC) and cellulose TLC adsorbents. Sigmacell cellulose has been used in studies to inform industrial applications for large-scale purification of enzymes as well as to investigate the cellulase system of Penicillium echinulatum, which has been identified as a potential cellulase producer for bioconversion processes.
Preparation Note
For TLC, simply blend a 15-20% aqueous slurry for about one minute and coat plates; dry at room temperature. Usually does not require activation before use.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6790310697435236
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
50 μm
particle size
-
particle size
20 μm
particle size
51 μm
type
Type 50
type
Type 101
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigmacell Cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)