Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Dlg3(58948)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?