Merck
S2382
Sera from sheep
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sheep serum is useful for the propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)