Merck
S1782
3′-Sialyl-Lewis-X tetrasaccharide
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)(α-L-Fuc-[1→3])-D-GlcNAc, 3′-SLeX
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
820.74
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI key
LAQPKDLYOBZWBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antigen which binds to endothelial adhesion molecule, E-selectin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)