Przejdź do zawartości
S1500
Sarcosine hydrochloride
Synonim(y):
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHCH2CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.55
EC Number:
211-310-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
InChI key
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)