Przejdź do
S1385
Salicyloyl hydrazide
Synonim(y):
Salicyl hydrazide, Salicylhydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
EC Number:
213-311-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)