Przejdź do
S0940
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Synonim(y):
Sodium β-cyclodextrin phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
storage temp.
2-8°C
Application
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3891537164271636
assay
≥95%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
coarse powder, fine crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
extent of labeling
12-15 mol per mol β-CD
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)